Tisk…
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 1080 CZK
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
3-Bromo-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 269…270 °C
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659815
CAS číslo: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3