Tisk…
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR5625-1G OR5625-25G OR5625-5G
APOSOR5625-1GEA 1380 CZK
APOSOR5625-1G APOSOR5625-25G APOSOR5625-5G
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole 97%
5-(Chloroacetyl)-6-chlorooxindole
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115735
CAS číslo: 118307-04-3
UN: 3261
ADR: 8,III