Tisk…
7-Chlorooxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 CZK
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Chlorooxindole 98%
7-Chlorooxindole
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod tání: 221…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656001
CAS číslo: 25369-33-9