Tisk…
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 1910 CZK
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₄S
MW: 258,2942 g/mol
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659910
CAS číslo: 850429-62-8