Tisk…
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 622 CZK
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093951
CAS číslo: 17228-69-2