Tisk…
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 9130 CZK
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055620
CAS číslo: 55809-36-4