Tisk…
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 622 CZK
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₅BrN₂O₂S
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00137990
CAS číslo: 850429-60-6