Tisk…

4-Biphenylacetonitrile 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5614-100G OR5614-25G OR5614-5G
APOSOR5614-100GEA 3940 CZK
APOSOR5614-100G APOSOR5614-25G APOSOR5614-5G
4-Biphenylacetonitrile 96%
4-Biphenylacetonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Bod varu: 146…150 °C/0,03mmHg
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016403
CAS číslo: 31603-77-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR