Tisk…
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 2240 CZK
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈BrClO₂S
Bod varu: 101…104 °C/0,3mmHg
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204178
CAS číslo: 175278-24-7
UN: 3261
ADR: 8,III