Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G
OR5612-5G
OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA
622
CZK
APOSOR5612-1G
APOSOR5612-5G
APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172,21 g/mol Bod tání: 159…163 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00602139 CAS číslo: 32955-21-8 |