Tisk…
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA 744 CZK
APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.1393 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657433
CAS číslo: 113853-16-0