Tisk…
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl2-chloro-4-thiazolecarboxylate
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 744 CZK
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Vzorec: C₅H₄ClNO₂S
MW: 177,6088 g/mol
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659909
CAS číslo: 850429-61-7