Tisk…
1-Aminobenzotriazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5609-1G OR5609-250MG OR5609-5G
APOSOR5609-1GEA 3110 CZK
APOSOR5609-1G APOSOR5609-250MG APOSOR5609-5G
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132902
CAS číslo: 1614-12-6