Tisk…
3-Aminoisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 1240 CZK
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
Bod varu: 226…228 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038814
CAS číslo: 1750-42-1