Tisk…
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-thiazolecarboxylate
OR5607-5G
APOSOR5607-5GEA 1580 CZK
APOSOR5607-5G
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Bod varu: 77…78 °C/2mmHg
Bod tání: 14 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06205069
CAS číslo: 32955-22-9