Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl imidazole-4-carboxylate
OR5606-1G
OR5606-5G
OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA
2450
CZK
APOSOR5606-1G
APOSOR5606-5G
APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363812 CAS číslo: 23785-21-9 |