Tisk…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 2700 CZK
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047058
CAS číslo: 2103-99-3