Tisk…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 2480 CZK
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂S
MW: 255.1343 g/mol
Bod tání: 181…187 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051953
CAS číslo: 2103-94-8