Tisk…
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-methanol
OR5599-1G
APOSOR5599-1GEA 3110 CZK
APOSOR5599-1G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Vzorec: C₄H₄BrNOS
MW: 194,06 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115733
CAS číslo: 687636-93-7