Tisk…
5-Thiazolemethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 2280 CZK
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Vzorec: C₄H₅NOS
Bod varu: 106 °C/0,075mmHg
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115732
CAS číslo: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9