Tisk…
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 622 CZK
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244.2676 g/mol
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02181057
CAS číslo: 83673-98-7