Tisk…
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 7810 CZK
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935943
CAS číslo: 13029-73-7