Tisk…
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-sulphamoylphenyl)propanoic acid
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 1050 CZK
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.26 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659895
CAS číslo: 90610-69-8