Tisk…
2-Acetylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5593-100G OR5593-25G OR5593-5G
APOSOR5593-100GEA 2160 CZK
APOSOR5593-100G APOSOR5593-25G APOSOR5593-5G
2-Acetylpyrazine
2-Acetylpyrazine
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod varu: 78…79 °C/8mmHg
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006134
CAS číslo: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5