Tisk…
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5590-25G OR5590-5G
APOSOR5590-25GEA 18620 CZK
APOSOR5590-25G APOSOR5590-5G
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115729
CAS číslo: 5198-88-9