Ethyl-p-tolylacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl p-Tolylacetate, (4-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, p-Tolylacetic acid ethyl ester
OR5589-10G
OR5589-50G
OR5589-5G
OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA
1290
CZK
APOSOR5589-10G
APOSOR5589-50G
APOSOR5589-5G
APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Vzorec:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃ MW: 178,23 g/mol Bod varu: 240…241 °C Hustota: 1,008 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009181 CAS číslo: 14062-19-2 EINECS: 237-904-1 |