Tisk…
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 1580 CZK
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00859429
CAS číslo: 40283-41-8