Tisk…
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 2150 CZK
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03428539
CAS číslo: 14527-41-4