Tisk…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 622 CZK
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082203
CAS číslo: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8