Tisk…
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5584-1G OR5584-25G
APOSOR5584-1GEA 622 CZK
APOSOR5584-1G APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Bod tání: 210…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02929397
CAS číslo: 70254-52-3