Tisk…
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 1330 CZK
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Bod tání: 276…278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129118
CAS číslo: 21550-48-1