2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5582-1G
OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA
830
CZK
APOSOR5582-1G
APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Vzorec:
C₈H₈N₂O₃ Bod tání: 286…290 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233713 CAS číslo: 54221-95-3 |