Tisk…
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 3540 CZK
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MW: 179.9657 g/mol
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03001335
CAS číslo: 40138-18-9