Tisk…

2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 5330 CZK
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232,0400 g/mol
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092197
CAS číslo: 100367-40-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR