Tisk…
2-Hydroxythiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5576-25G OR5576-5G
APOSOR5576-25GEA 12010 CZK
APOSOR5576-25G APOSOR5576-5G
2-Hydroxythiophenol 98%
2-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 217 °C
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040447
CAS číslo: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III