Tisk…
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
OR55741-25G OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA 5200 CZK
APOSOR55741-25G APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095324
CAS číslo: 85902-68-7