Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-nitropyridin-2-amine
OR5574-5G
APOSOR5574-5GEA 0 CZK
APOSOR5574-5G
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,01 g/mol
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955628
CAS číslo: 15862-31-4