Tisk…
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 787 CZK
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 179 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02070021
CAS číslo: 7464-14-4