1,4-Diisocyanatobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55710-10G
OR55710-1G
OR55710-5G
APOSOR55710-10GEA
3810
CZK
APOSOR55710-10G
APOSOR55710-1G
APOSOR55710-5G
1,4-Diisocyanatobutane
1,4-Diisocyanatobutane
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00075559 CAS číslo: 4538-37-8 UN: 3334 ADR: 9,III |