Tisk…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 622 CZK
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797844
CAS číslo: 36052-24-1