Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55705-1G OR55705-250MG
APOSOR55705-1GEA 2290 CZK
APOSOR55705-1G APOSOR55705-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Vzorec: C₅H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835083
CAS číslo: 233278-56-3