Tisk…
7-Chloro-1-tetralone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR55702-1G OR55702-25G OR55702-5G
APOSOR55702-1GEA 622 CZK
APOSOR55702-1G APOSOR55702-25G APOSOR55702-5G
7-Chloro-1-tetralone 99%
7-Chloro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01928386
CAS číslo: 26673-32-5