Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 1740 CZK
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427660
CAS číslo: 98198-48-2