Tisk…
4-Nitrosalicylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 10090 CZK
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylic acid 96%
4-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071505
CAS číslo: 619-19-2