Tisk…
4-Bromopicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 910 CZK
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426665
CAS číslo: 30766-03-1