Tisk…
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 1910 CZK
APOSOR5566-100G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006258
CAS číslo: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2