Tisk…
Kyselina valerová 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentanoic acid
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 622 CZK
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Kyselina valerová 99%
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 184…186 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004413
CAS číslo: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8,III