Tisk…
2-Methylpropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55655-100G OR55655-500G OR55655-25G OR55655-250G
APOSOR55655-100GEA 8070 CZK
APOSOR55655-100G APOSOR55655-500G APOSOR55655-25G APOSOR55655-250G
2-Methylpropane
2-Methylpropane
Vzorec: C₄H₁₀
Bod varu: –12 °C
Bod tání: –160 °C
Bod vzplanutí: –83 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 75-28-5
UN: 1969
ADR: 2.1,