2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55654-1G
OR55654-25G
OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA
622
CZK
APOSOR55654-1G
APOSOR55654-25G
APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ MW: 187,5804 g/mol Bod tání: 93…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11035883 CAS číslo: 3970-39-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...