Tisk…
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 622 CZK
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035882
CAS číslo: 603-84-9